Key Documents
1.09189
Millipore
TAPA perforada MAS-100 ISO NT®
300 x 0.6 mm, Stainless steel, edge protected for MAS-100 Iso® line air sampler
Sinónimos:
Tapa perforada, Cabezal de recogida, cabezal de criba
About This Item
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NA.74
material
stainless steel
agency
non-compendial
feature
no. of holes 300 installed
packaging
pkg of 1 kit
parameter
20 m/s impaction speed (at flow rate of 100 L/min)
hole diam.
0.6 mm
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with 90mm Petri Dishes
for use with MAS-100®
storage temp.
no temp limit
General description
La tapa perforada con 300 agujeros de 0,6 mm está constituida por acero inoxidable y puede utilizarse con los muestreadores microbiológicos del aire MAS-100 Iso NT® y MAS-100 Iso MH®. El tamiz de la tapa perforada es una parte fundamental del muestreador viable del aire. Todos los agujeros deben tener un diámetro y longitud idénticos para acelerar correctamente el aire aspirado. El grosor de 3 mm del tamiz perforado garantiza un chorro de impactación bien definido. La velocidad del impacto define la eficiencia del muestro físico. El valor de corte D50 (el tamaño de partícula al cual el 50 % de las partículas impactan en el agar debido a la inercia y el 50 % se escapa con la corriente de aire) debe de ser idéntico entre los agujeros y entra las tapas. Éste es el motivo por el cual se realiza un control de calidad intenso de los tamices. El patrón del tamiz con 300 agujeros de un diámetro de 0,6 mm proporciona una velocidad de impacto de aproximadamente 20 m/s a un caudal de 100 l/min. Esta velocidad de impactación permite una elevada eficiencia física, lo que significa una eficiencia de muestreo superior al 50 % de partículas pequeñas a un tamaño inferior a 1 μm (D50) mientras se mantiene la viabilidad de los microorganismos durante la impactación en la superficie del agar (eficiencia biológica). La validación de la eficiencia física y biológica se ha realizado de manera independiente para cada modelo de muestreador MAS Air individual. La protección del borde evita que se raye la superficie de sellado, lo que provocaría la aspiración del aire a través del hueco. La tapa de acero inoxidable perforada puede esterilizarse en autoclave y desinfectarse con todos los desinfectantes compatibles con el acero inoxidable para evitar resultados falsos positivos en salas limpias de grado elevado. Esto permite utilizar una nueva tapa para cada posición de muestreo o lote de producción o utilizar unas tapas mientras las otras están en el proceso de esterilización e inaccesibles. La eficiencia de muestreo para un instrumento debe mantenerse idéntica, al margen de la tapa usada. Nuestras tapas perforadas permiten el intercambio de diversas tapas con un patrón de tamiz idéntico en el muestreador de aire MAS sin necesidad de re-calibración.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG