Documentos clave
1.09161
Supelco
Ferroin solution
redox indicator solution, for waste water analysis
Sinónimos:
Ferroin Redox indicator solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Ferroin indicator solution, for waste water analysis
Nivel de calidad
Formulario
liquid
pH
4-7 (20 °C in H2O)
densidad
1.01 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.2 %; buffer pH 4.0): 2.4 - 2.8
pH-value (20 °C): 3.5 - 4.5
Application test: conforms
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.