1.08782
Zinc
sticks
Sinónimos:
Zinc
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Zn
Número de CAS:
Peso molecular:
65.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141750
Número índice de la CE:
231-175-3
NACRES:
NA.21
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.9% (complexometric)
Formulario
sticks
trazas de catión
As: ≤0.00001%
Cd: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
Sn: ≤0.001%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
sticks, triangular cross section about 8 mm for analysis EMSURE®
Nota de análisis
Assay (complexometric): ≥ 99.9 %
As (Arsenic): ≤ 0.00001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Sn (Tin): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.00001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Sn (Tin): ≤ 0.001 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable