1.08396
L-Tryptophan
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
L-Tryptophan, Trp
About This Item
Productos recomendados
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Formulario
solid
potencia
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
290 °C (decomposition)
solubilidad
10 g/L
densidad aparente
400 kg/m3
aplicaciones
parenterals
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[nH]1c2c(c(c1)CC(N)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
Clave InChI
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.