1.08372
Trietanolamina
(Trolamine)
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Trietanolamina, Tris(2-hidroxietil)amina, 2,2′,2′′-trihidroxitrietilamina, TEA, 2,2′, 2′′-Nitrilotrietanol, Tris(2-hidroxietil)amina
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5.14 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.0-103.0% anhydrous basis (acidimetric)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
325 °C (DIN 51794)
600 °F
lim. expl.
3.6-7.2 % (v/v)
8.5 %
índice de refracción
n20/D 1.485 (lit.)
pH
10.5 (20 °C, 15 g/L in H2O)
intervalo de pH útil
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
360 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
17.9-21 °C (lit.)
21 °C
temperatura de transición
flash point 190 °C
densidad
1.12 g/cm3 at 20 °C
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharma/biopharma processes
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
Clave InChI
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
354.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
179 °C - closed cup