Saltar al contenido
1.08297
Xylene (isomeric mixture)
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Mixed Xylenes Solvent
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12191501
Grade:
ACS reagent
Bp:
136-145 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
8 hPa ( 20 °C)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
8 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
kinematic viscosity
<0.9 cSt(20 °C)
bp
136-145 °C/1013 hPa
mp
-25 °C
transition temp
flash point 24 °C
solubility
0.175 g/L
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
General description
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Application
Xylene (isomeric mixture) can be used:
  • as a solvent in various analytical techniques, including chromatography and spectroscopy.
  • in the analysis of environmental samples to detect and quantify xylene and its isomers in air, water, and soil.
  • as a solvent for the extraction of organic compounds from complex matrices.
Other Notes
Discover EMSURE - to be more than sure!
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de advertencia
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
75.2 °F
Punto de inflamación (°C)
24 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)