Identity (IR-spectrum): passes test Identity (Viscosity): passes test Acidity or alkalinity: passes test Relative Density (d 20/20): 0.827 - 0.890 Dynamic viscosity (20 °C): 110 - 230 mPa∙s Aromatic, polycyclic Hydrocarbons: passes test Solid Paraffines: passes test Readily carbonisable substance: passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
455.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
235 °C