Documentos clave
1.06537
Supelco
Sodium nitrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Sodium nitrate, Nitric acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
NNaO3
Número de CAS:
Peso molecular:
84.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-554-3
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥99.5% (alkalimetric)
grado:
ACS reagent
Formulario:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.5% (alkalimetric)
Formulario
solid
potencia
1267 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.5-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
308 °C
densidad
2.26 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1200 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.0005%
iodate (IO3-): ≤0.0005%
nitrite (NO2-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
trazas de catión
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.002%
NH4+: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
Clave InChI
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Ligadura / enlace
Replaces: SX0655; SX0655-1; SX0655-7
Nota de análisis
Assay (alkalimetric): ≥ 99.5 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water; 25 °C): 5.5 - 8.0
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Iodate: ≤ 0.0005 %
Nitrite (NO₂): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.002 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash