1.06177
TBE buffer
10 x pH 8.3 tris-borate-EDTA buffer
Sinónimos:
10X TBE running buffer, Tris-Borate EDTA buffer
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
pH
8.2-8.4 (20 °C in H2O)
densidad
1.06 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Nota de análisis
Appearance (description): almost clear
pH-value: 8.2 - 8.4
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable