Documentos clave
1.05982
Millipore
D-Manitol
suitable for microbiology
Sinónimos:
manitol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14O6
Número de CAS:
Peso molecular:
182.17
Beilstein:
1721898
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
Número índice de la CE:
200-711-8
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
temp. de autoignición
410 °C
Nivel de calidad
potencia
13500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp
167-170 °C (lit.)
solubilidad
213 g/L
densidad aparente
400‑500 kg/m3
aplicaciones
microbiology
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Clave InChI
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Un alditol edulcorante. Utilizado en estudios de inhibición del dulzor.
Nota de análisis
Identity (IR-spectrum): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01
Water: ≤ 0.5 %
Suitability for microbiology: passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1