1.05867
Óxido de magnesio
heavy, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Óxido de magnesio, Magnesia usta
About This Item
Productos recomendados
agency
BP
ChP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
3600 °C/1000 hPa
mp
2800 °C
density
3.58 g/cm3 at 25 °C
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/Mg.O
InChI key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
General description
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c