Documentos clave
1.05815
Supelco
Magnesium
powder particle size about 0.06-0.3mm
Sinónimos:
Magnesium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Mg
Número de CAS:
Peso molecular:
24.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141502
Número índice de la CE:
231-104-6
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
presión de vapor
0.00013 hPa ( 325 °C)
Ensayo
≥98.5% (complexometric)
Formulario
solid
temp. de autoignición
>450 °C
impurezas
≤0.05% Substances insoluble in hydrochloric acid
bp
1107 °C/1013 hPa
mp
651 °C
densidad
1.74 g/cm3 at 20 °C
trazas de catión
Fe: ≤500 ppm
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Mg+2]
InChI
1S/Mg/q+2
Clave InChI
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (complexometric): ≥ 98.5 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 500 ppm
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable