1.05587
Sodium hydroxide solution
32%, for analysis EMPLURA®
Sinónimos:
Hidróxido de sodio solution
About This Item
Productos recomendados
product name
Disolución de hidróxido de sodio aprox. al 32 %, EMPLURA®
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
8 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
EMPLURA®
form
liquid
concentration
32.0-33.0% NaOH
impurities
≤0.0005% Heavy metals (as Pb)
≤0.0005% Phosphate (PO4)
≤0.001% Al (Aluminium)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.003% Sulfate (SO4)
≤0.004% Chloride (Cl)
≤0.005% Silicate (SiO2)
pH
14 (20 °C in H2O)
mp
9 °C
density
1.35 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
- Descomposición del peroxibenzoato de sodio en disolución de hidróxido de sodio: en este estudio se investiga el proceso de descomposición del peroxibenzoato de sodio en disolución de hidróxido de sodio. La investigación proporciona información detallada sobre las reacciones químicas y la cinética involucradas, las cuales son esenciales para entender la estabilidad y la reactividad de los compuestos peroxi en disoluciones alcalinas (Tetraedro, 1970).
Analysis Note
Carbonatos (como Na₂CO₃): ≤ 0,5
Cloruros (Cl): ≤ 0,004 %
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,0005 %
Silicatos (SiO₂): ≤ 0,005 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,003 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminio): ≤ 0,001 %
Fe (Hierro): ≤ 0,001 %
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.