Documentos clave
1.05194
Millipore
2-Oxoglutaric acid
for biochemistry
Sinónimos:
2-Oxoglutaric acid, 2-Ketoglutaric acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
146.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
206-330-3
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
solid
pH
1.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
112-116 °C
densidad aparente
800 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-]C(=O)CCC(=O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
for biochemistry
Aplicación
2-Oxoglutaric acid for biochemistry. CAS 328-50-7, pH 1.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Nota de análisis
Assay99.0 - 101.0 %Identitypasses testMelting range112 - 115 °CAs (Arsenic)≤ 1 ppmFe (Iron)≤ 30 ppm
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable