Documentos
1.05050
SAFC
Yodato de potasio
extra pure FCC
Sinónimos:
Yodato de potasio
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
IKO3
Número de CAS:
Peso molecular:
214.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-831-9
reg. compliance
FCC
Quality Level
form
crystalline
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
560 °C (decomposes)
solubility
92 g/L
density
3.98 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2000 kg/m3
application(s)
food and beverages
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
General description
Ofrecemos una gama de materias primas fundamentales de gran calidad, además de la documentación y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los estrictos requisitos normativos. Nuestra cartera SAFC® de productos de gran calidad resiste estrictos procedimientos de control de calidad.
Application
El yodato de potasio extrapuro se utiliza como reactivo y como aditivo alimentario.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash