1.04944
Potassium chlorate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Potassium chlorate
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. Ph. Eur.
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.0% (silver nitrate titration)
Formulario
solid
potencia
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.6 (20 °C, 73 g/L in H2O)
bp
400 °C (decomposition)
mp
356 °C
densidad
2.32 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1200‑1400 kg/m3
trazas de anión
bromate (BrO3-): ≤0.015%
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
trazas de catión
As: ≤0.00005%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[K+].[Cl](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
- Inorganic oxidizer detection from propellants, pyrotechnics, and homemade explosive powders using gradient elution moving boundary electrophoresis.: Details the effective identification of potassium chlorate in various explosive formulations using electrophoresis, contributing to safer handling and forensic applications (Krauss et al., 2021).
Nota de análisis
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Bromate (BrO₃): ≤ 0.015 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable