Merck
1.04900
SAFC
Potassium bromide
EMPROVE® EVOLVE
Sinónimos:
Potassium bromide, Hydrobromic Acid Potassium Salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
BrK
Número de CAS:
Peso molecular:
119.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-830-3
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
1.3 hPa ( 795 °C)
Nivel de calidad
descripción
EMPROVE® EVOLVE
Línea del producto
EMPROVE® EVOLVE
Formulario
solid
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1435 °C/1013 hPa
mp
730 °C
solubilidad
650 g/L
densidad
2.75 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Potassium bromide Emprove® Essential is mainly used in highly regulated pharmaceutical applications.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.