Documentos clave
1.04819
Supelco
Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate
suitable for titration
Sinónimos:
Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt, Titriplex® Potassium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14K2N2O8 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
404.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
217-895-0
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, for analysis
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
idoneidad de la reacción
reaction type: Complexometric reactions
técnicas
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
272 °C
densidad aparente
310 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[K+].[K+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.[H+].[H+]
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Clave InChI
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Assay (complexometric; calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Identity (Potassium): conforms
Appearance of solution (50 g/l; water): Clear and colourless
pH (50 g/l; water): 4.0 - 5.0
In water insoluble matter: ≤ 0.003 %
Chloride (Cl): ≤ 0.004 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Cyanide (CN): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Nitrilotriacetic acid: ≤ 0.05 %
Loss on drying (150 °C; 6 h): 8.5 - 9.5 %
Información legal
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2