1.03424
Dimetil sulfóxido-d6
deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Sinónimos:
(Metilsulfóxido)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimetil sulfóxido
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
potency
14500 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
42 %
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.020% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.030% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C
transition temp
flash point 88 °C
density
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+6
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Application
- Modelado informático de la adsorción en una superficie de carbón activado: se utilizan modelos computacionales para simular procesos de adsorción, donde el dimetil sulfóxido-d₆ es probablemente utilizado como un disolvente modelo para analizar las interacciones al nivel molecular (Wurster et al., 1994).
- Efectos del disolvente sobre la conformación de ciclo(-D-Trp-D-Asp-Pro-D-Val-Leu-). Estudio de espectroscopia de RMN y modelado molecular: se investiga cómo los disolventes como el dimetil sulfóxido-d₆ influyen en las conformaciones peptídicas, mejorando nuestra comprensión del comportamiento de los péptidos en diferentes entornos químicos (Gonnella et al., 1994).
- Papel del dominio NH2-terminal de la angiotensina II (ANG II) y la [Sar1]angiotensina II en la conformación y la actividad. Evidencia de RMN del agrupamiento de anillos aromáticos y plegamiento de la cadena peptídica en comparación con la [des-1,2,3]angiotensina II: se comentan los aspectos estructurales y funcionales de la angiotensina II con dimetil sulfóxido-d₆ como disolvente para facilitar el análisis mediante RMN, proporcionando información sobre las relaciones estructura-actividad de los péptidos (Matsoukas et al., 1994).
- Análogos lactámicos cíclicos de Ac-[Nle4]alfa-MSH4-11-NH2: se centra en análogos lactámicos cíclicos utilizando dimetil sulfóxido-d₆ en estudios de RMN para investigar las conformaciones moleculares, lo que contribuye a la investigación química de los péptidos (Sugg et al., 1988).
- Estudio de RMN de un factor tímico diferenciador de linfocitos. investigación de los complejos Zn(II)-nonapéptidos (timulina).: se utiliza dimetil sulfóxido-d₆ en estudios detallados de RMN para explorar las interacciones de los complejos metal-péptido, que son cruciales para entender la conformación bioactiva y la función de los péptidos en la bioquímica analítica (Cung et al., 1988).
Analysis Note
Agua (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0,030 %
Prueba de rendimiento (espectro de RMN): pasa la prueba
Agua (RMN, H₂O): ≤ 0,020 %
Recommended products
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
190.4 °F
flash_point_c
88 °C