1.02788
Copper(II) sulfate pentahydrate
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Copper(II) sulfate pentahydrate
About This Item
Agency
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
fine powder
powder
potencia
960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
tamaño de partícula
(see specification)
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
147 °C
densidad
2.284 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
pharmaceutical
solid formulation
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Clave InChI
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable