Merck
1.02003
Cadmium acetate dihydrate
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Cadmium acetate dihydrate, Cadmium Acetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3COO)2Cd · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
266.53
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
208-853-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% ((CH3COO)2Cd.2H2O basis, complexometric)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% ((CH3COO)2Cd.2H2O basis, complexometric)
form
solid
potency
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.1% Substances not precipitated with H2S (as sulphates)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
256 °C (anhydrous)
density
2.01 g/cm3 at 20 °C
bulk density
950 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Na: ≤0.002%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cd](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.Cd.2H2O/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI key
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (komplexometric (CH₃COO)₂Cd·2H₂O): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.002 %
Substances not precipitated with H₂S (as sulphates): ≤ 0.1 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cadmium acetate dihydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 1 Oral
Clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Kidney,Bone
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)