Documentos clave
1.01900
Supelco
Dimetilsulfóxido
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Sinónimos:
DMSO
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2SO
Número de CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein:
506008
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número índice de la CE:
200-664-3
NACRES:
NA.03
Agency
according to Ph. Eur.
according to USP
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.7 (vs air)
presión de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
SupraSolv®
Ensayo
≥99.8% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
573 °F
potencia
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
42 %, 63 °F
técnicas
GC-HS: suitable
impurezas
≤0.05% Water
residuo de evap.
≤3.0 mg/L
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
Viscosidad cinemática
2.14 cSt
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 87 °C
densidad
1.10 g/mL (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Los disolventes SupraSolv para cromatografía de gases con espacio de cabeza se han desarrollado particularmente para el análisis de los disolventes
residuales en las sustancias farmacológicas, los excipientes y los medicamentos según la ICH, la Ph Eur y la USP - En los disolventes SupraSolv para cromatografía con espacio de cabeza se analizan todos
los disolventes residuales definidos por la ICH.
Precaución
Fácilmente superenfriado, vuelve a fundir lentamente a temperatura ambiente. Producto solidificado que puede volver a licuarse por calentamiento a temperatura ambiente sin detrimento del producto.
Especificaciones
Concentración de saturación en el aire: 8,0 g/m3 (20 °C)
Nota de análisis
Pureza (GC): ≥ 99,8 %
Identidad (IR): conforme
Residuo de evaporación: ≤ 3,0 mg/l
Agua: ≤ 0,05 %
Color: ≤ 10 Hazen
GC/HS (cada disolvente residual de clase 1 según ICH): ≤ 1 µg/g
GC/HS (cada disolvente residual de clase 2 según ICH): ≤ 10 µg/g
GC/HS (cada disolvente residual de clase 3 según ICH): ≤ 50 µg/g
Adecuado como disolvente para el análisis de disolventes residuales de las clases 1,2 y 3 de la ICH según la Ph Eur y la USP.
No se detectan ácido fórmico, ácido acético, dimetilacetamida y el cumeno.
Otras notas
Explore varios accesorios de seguridad de laboratorio y equipos para una manipulación segura de los disolventes con el fin de aumentar su nivel de seguridad desde el primer uso.
Información legal
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.