Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41106213
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
description
shipped with cooling packs
product line
Cellvento®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-8°C
General description
Cellvento® Feed-200 es una formulación nutritiva químicamente definida que contiene solo componentes de origen no animal. El producto está indicado para su uso en el desarrollo y la fabricación de productos bioterapéuticos en sistemas de expresión a base de células de ovario de hámster chino (CHO). Cellvento® Feed-200 contiene aminoácidos, vitaminas, sales y oligoelementos concentrados y se suministra en formato de polvo seco.
Application
Cellvento® Feed-200 se ha diseñado para propiciar el crecimiento celular y el rendimiento óptimos de las células CHO-S, pero puede ser adecuado para utilizarse con otras líneas de células CHO. Está indicado para utilizarse como complemento nutritivo con el medio de producción Cellvento® CHO-200 en procesos de fabricación por cultivo discontinuo. Este producto está destinado a la investigación o a más fabricación pero no para uso humano ni terapéutico.
Features and Benefits
- Non-animal origin: Suitable for biopharmaceutical manufacturing with regulatory compliance.
- Optimized for CHO cells: Supports robust cell growth and high productivity, especially in CHO-S lines.
- Dry powder format: Easy to store and handle.
- Concentrated formulation: Allows for efficient nutrient supplementation in fed-batch processes.
Preparation Note
Formulado para contener 115,8 gramos de polvo por litro de medio.
Legal Information
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..