Documentos clave
1.01773
Supelco
Éter de petróleo (bencina)
EMPLURA®
Sinónimos:
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
NACRES:
NB.21
bp:
40-80 °C/1013 hPa
presión de vapor:
400 hPa ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
400 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Formulario
liquid
temp. de autoignición
280 °C
lim. expl.
1-7 % (v/v)
impurezas
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.01% Water
residuo de evap.
≤0.001%
bp
40-80 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point <-30 °C
densidad
0.670 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Nota de análisis
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.0005 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.640 - 0.670
Boiling range (40-80°C): ≥ 95 % (v/v)
Readily carbonizable substances: conforms
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.01 %
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-22.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
< -30 °C