Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
117.15
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-770-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
form
liquid
autoignition temp.
208 °C
potency
505 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
97-99 °C/1013 hPa
transition temp
flash point -18 °C
density
0.872 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
Application
- Deaminative coupling of benzylamines and arylboronic acids: Research demonstrated the use of isopentyl nitrite in the deaminative coupling of benzylamines and arylboronic acids, showcasing its application in creating complex molecules for pharmaceutical and chemical manufacturing processes (Sirvinskaite, Reisenbauer, and Morandi, 2023).
- Syntheses of Arylazo Phosphine Oxides and Phosphonates: Utilizing isopentyl nitrite, research facilitated the synthesis of arylazo phosphine oxides and phosphonates via N-P bond formation under blue LED light conditions, contributing to developments in organophosphorus chemistry (Shen et al., 2022).
Analysis Note
Total nitrites (GC): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR-spectrum): conforms
Free acid: conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.8720 - 0.8770
Non volatile matter: ≤ 0.04 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Free acid: conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.8720 - 0.8770
Non volatile matter: ≤ 0.04 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopentyl nitrite
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
-20 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?