This product is suitable for ECD, FID, and GC. In addition, product SBR00030, Short Chain Fatty Acid Kit is available. This kit is tested for use in several chromatographic applications. See the link below to review the technical bulletin:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/593/831/SBR00030bul.pdf
1.00931
Dietiléter
≥98% (GC), suitable for gas chromatography ECD and FID, SupraSolv®
Sinónimos:
Éter, Éter etílico
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Dietiléter, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
densidad de vapor
2.6 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
587 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
SupraSolv®
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
320 °F
potencia
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
36.5 %
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -40 °C
densidad
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C - closed cup
Los clientes también vieron
-
I am working on the preparation process for fecal samples to measure SCFAs, and I'm considering the use of diethyl ether. Can you tell me if this product is compatible with GC/MS analysis, as well as FID and ECD?
1 answer-