Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Ensayo en cubeta de fluoruros, photometric, 0.10-1.80 mg/L (F-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
fluoride
measuring range
0.025-0.500 mg/L (F-), 0.10-1.80 mg/L (F-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Alizarin complexone)
storage temp.
15-25°C
General description
Este ensayo de fluoruro Spectroquant® permite la cuantificación precisa de los iones fluoruro en diversas aguas. Los iones fluoruro se encuentran en la tierra en diversos minerales, pero sólo en cantidades vestigiales en los cuerpos de agua naturales. En una disolución tamponada débilmente ácida, los iones fluoruro reaccionan con alizarin complexona y lantano(III) para formar un complejo de color violeta que se determina fotométricamente.
El método es análogo al de EPA 340.3 yAPHA 4500-F- E.
Todos nuestros kits de ensayo en cubeta y con reactivos están equipados con el exclusivo Live ID (código de barras en 2D), que permite el reconocimiento perfecto del método y contiene información esencial como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas.
Los ensayos en cubeta Spectroquant® vienen con cubetas redondas de 16 mm precargadas, así como con todos los reactivos necesarios para realizar el análisis de acuerdo con el procedimiento descrito en el folleto de instrucciones adjunto.
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) fluoride | specific analyte(s) fluoride | specific analyte(s) fluoride | specific analyte(s) fluoride |
| detection method photometric (Alizarin complexone) | detection method photometric (Alizarin complexone) | detection method photometric (SPADNS method (As free)) | detection method photometric (SPADNS method) |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.025-0.500 mg/L (F-), 0.10-1.80 mg/L (F-) | measuring range 0.10-20.0 mg/L (F) | measuring range 0.10-2.50 mg/L (F-) | measuring range 0.02-2.00 mg/L (F) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ensayo en cubeta de fluoruros
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2