Acerca de este artículo
NACRES:
SG.01
UNSPSC Code:
41115311
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlecompatibility
for use with Spectroquant® Pharo 100
storage temp.
2-30°C
General description
Pharo 100 Spectroquant®
The Halogen lamp module in the Spectroquant Pharo 100 can easily be replaced if necessary. Only use the lamp that is intended for use with your instrument. For other Photometers please choose the respective lamp.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Halogen lamp module
Clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?