Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Hibar® 250-4,6, suitable for HPLC
parameter
400 bar pressure
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
separation technique
supercritical fluid (SFC)
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC column, customized packing, please specify packing material
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hibar® 250-4,6