09-038-I
Anti-SOX17
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Transcription factor SOX-17
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, human, mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Sox17(20671)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Immunofluorescence Analysis: A 1:150-300 dilution from a representative lot detected SOX17 in human testis and rat colon tissues.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution from a representative lot detected SOX17 in human prostate, mouse stomach, and rat uterus tissues.
Immunofluorescence Analysis: A 1:150-300 dilution from a representative lot detected SOX17 in human testis and rat colon tissues.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution from a representative lot detected SOX17 in human prostate, mouse stomach, and rat uterus tissues.
Calidad
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected SOX17 in 10 µg of H9 human stem cells lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable