Documentos clave
07-832
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-FAK (Tyr861) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Focal Adhesion Kinase, pp125FAK, FADK1, PTK2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
chicken, human, mouse
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr861)
Información sobre el gen
human ... PTK2(5747)
Especificidad
Predicted to cross-react with rat based on sequence homology (100%), but have not been tested.
Recognizes phosphorylated FAK (Tyr861)
Inmunógeno
Peptide corresponding to amino acid region encompassing the human, mouse, rat, chicken, and frog phospho-FAK (Tyr861)
Aplicación
Detect phospho-FAK (Tyr861) using this Anti-phospho-FAK (Tyr861) Antibody validated for use in WB & IC.
Descripción de destino
125 kDa
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Focal adhesion kinase signaling controls cyclic tensile strain enhanced collagen I-induced osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells.
Donald F Ward,William A Williams,Nicole E Schapiro,Genevieve L Weber,Samuel R Christy et al.
Molecular & Cellular Biomechanics : Mcb null