Merck
07-579
Anticuerpo anti-REST
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Neural-restrictive silencer factor, RE1-silencing transcription factor, X2 box repressor, neuron restrictive silencer factor, repressor binding to the X2 box
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
123
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... REST(5978)
mouse ... Rest(19712)
rat ... Rest(83618)
General description
El factor de transcripción de silenciamiento RE1 (UniProt: Q13127; también conocido como REST, factor silenciador restrictivo de neuronas, represor de la secuencia X2) está codificado por el gen REST (también conocido como NRSF, XBR) (ID del gen: 5978) en humanos. REST es un represor transcripcional que actúa uniéndose a un elemento de secuencia de ADN denominado elemento silenciador restrictivo de neuronas (NRSE). Se expresa ubicuamente y su mayor expresión se encuentra en los tejidos del compartimiento linfocítico: bazo, timo, linfocitos de sangre periférica y ovario. También se encuentra en células progenitoras neuronales indiferenciadas y se cree que actúa como un regular maestro negativo de la neurogénesis. Se ha comunicado que la expresión de REST depende del ciclo celular y que sus concentraciones son bajas en la fase G2. Participa en el mantenimiento del estado de quiescencia de las células madre neuronales adultas y evita su diferenciación prematura en neuronas maduras. REST restringe la expresión de genes neuronales al asociarse con dos correpresores distintos, SIN3A y RCOR1, que a su vez reclutan la histona desacetilasa a los promotores de los genes regulados por REST. REST también interviene en la represión al reclutar el complejo BHC en los sitios RE1/NRSE, que actúa desacetilando y desmetilando sitios específicos de la histonas y actuando como modificador de la cromatina. Mutaciones en el gen REST pueden inducir tumores de Wilms, una neoplasia nefrítica maligna pediátrica que se produce debido a la multiplicación incontrolada de las células madre renales, las células del estroma y las epiteliales. (Ref.: Mahamdallie, SS., et al. (2015). Nat. Genet. 47(12); 1471-1474; Huang, Z., et al. (2011). Nat. Cell Biol. 13(2); 142-152).
~160 kDa observados; 121,87 kDa calculados. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
Immunogen
Fragmento recombinante etiquetado con GST correspondiente a 297 aminoácidos de la región C-terminal del factor transcripcional silenciador RE1 (REST) humano.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anti-REST, nº de ref. 07-579, es un anticuerpo policlonal de conejo que detecta el REST y se ha probado para utilizar en inmunoelectrotransferencia.
Información actualizada-Rest está glucosilada. De http://amsdottorato.cib.unibo.it/687/
Del resumen:
“Finalmente, se analizó el patrón de glucosilación de la proteína REST, pasando de la observación de que el peso molecular calculado en la secuencia REST es de aproximadamente 116 kDa, pero que utilizando Western Blot este factor de transcripción parece tener un peso molecular aparente distinto (véase Tabla 1.1): esta diferencia podría explicarse por modificaciones postraduccionales de las proteínas, como la glucosilación. De hecho, en varios estudios recientes se subrayó la importancia de la O-glucosilación en la modulación del silenciamiento transcripcional, la fosforilación de proteínas, la degradación de proteínas por el proteasoma y las interacciones proteína–proteína [Julenius et al., 2005; Zachara and Hart, 2006]. El análisis de desglucosilación demostró que en las células SH-SY5Y y HEK293 la proteína REST está O-glucosilada y no N-glucosilada. Además, utilizando varias combinaciones de enzimas desglucosilantes es posible plantear la hipótesis de la presencia de residuos de Gal-β(1-3)-GalNAc en la REST endógena, mientras que los residuos de galactosa β(1-4) ligados pueden estar presentes en la proteína REST recombinante expresada en las células HEK293. Sin embargo, el proceso de O-glucosilación produce una inmensa multiplicidad de estructuras químicas y los monosacáridos deben ser hidrolizados secuencialmente por una serie de exoglucosidasas. Se necesitan más experimentos para caracterizar todas las modificaciones postraduccionales del factor de transcripción REST.” En particular, los autores demuestran que REST migra a 200 kD en las células SH-SY5Y.
Subcategoría investigación
Factores de transcripción
Biochem/physiol Actions
Este anticuerpo policlonal de conejo detecta el factor transcripcional silenciador RE1 (REST). Se dirige a un epítopo dentro de la región C-terminal.
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene tampón fosfato 0,014 M, pH 7,6, NaCl 0,175 M, azida sódica al 0,07 % y glicerol al 30 %.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Preparation Note
Conservar a -10°C a -25°C. Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº de ref. 12-309, extracto nuclear de células HeLa. Añada un volumen igual de tampón de muestra reductor Laemmli a 10 μl del extracto y deje hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 μg del extracto reducido por carril para minigeles.
Evaluado mediante Western Blotting en lisado de células HEK293.Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó el REST en lisado de células HEK293.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticuerpo anti-REST
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c