Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
07-463
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-trimetil-histona H4 (Lys20)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Histone H4 (trimethyl Lys20), H4K20me3
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys20)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
General description
Las histonas son proteínas nucleares que forman estructuras octámeras que se unen al ADN para formar unidades de la cromatina denominadas nucleosomas. La familia de las histonas—H2A, H2B, H3 y H4—son actores clave en la regulación genética. Experimentan una serie de modificaciones postraduccionales (PTM) en respuesta a diversos estímulos, como la fosforilación de los residuos de serina y treonina y la metilación de los residuos de lisina. Las PTM producen cambios de configuración en las proteínas histonas que pueden inducir la remodelación de los nucleosomas y exponer u ocultar las secuencias de ADN de los complejos transcripcionales. La histona H4 lisina 20 (H4K20) puede experimentar monometilación, dimetilación o trimetilación, que es catalizada por la metiltransferasa PR-Set7 (Set8 o KMT5a). La H4K20 metilada desempeña un papel en la regulación de las respuestas al daño del ADN, la mitosis, la replicación del ADN y la expresión génica. La trimetilación de la H4K20 contribuye al silenciamiento génico, y es una marca del estado represivo de la heterocromatina.
Specificity
Este anticuerpo reconoce el N-terminal de la histona H4 trimetilada en la Lys20.
Immunogen
Epítopo: trimetilado en Lys20
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al N-terminal de histona H4 humana trimetilada en la Lys20.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 2 µg/ml de un lote representativo detectó la trimetil-histona H4 (Lys20) en 10 µg de extracto ácido de BALB3T3/A31 y extracto ácido de RAT2.
Análisis de especificidad mediante inmunotransferencia por puntos: diversas histonas no modificadas y modificadas (consulte las tablas) se probaron con anti-trimetil-histona H4 (Lys20) (4 µg/ml).
Análisis de inmunoprecipitación de cromatina: un lote representativo causó la imnunoprecipitación de la histona H4 utilizando cromatina de células HeLa.
Análisis mediante inmunoprecipitación: un lote representativo causó la imnunoprecipitación de la trimetil-histona H4 (Lys20) de lisado de células HeLa.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-trimetil-histona H4 (Lys20) es un anticuerpo policlonal de conejo para la detección de la trimetil-histona H4 (Lys20) también conocida como H4K20me3, histona H4 (trimetil K20) y se ha validado en IP, WB, ChIP, DB.
Subcategoría de investigación
Histonas
Quality
Evaluada por inmunotransferencia Western en extracto ácido de células HeLa y varias proteínas histonas recombinantes.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 2 µg/ml de este anticuerpo detectaron la trimetil-histona H4 (Lys20) en 10 µg de extracto ácido de células HeLa.
Target description
~13 kDa observados. En algunos lisados puede aparecer una banda no caracterizada en ~110 kDa.
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Extracto ácido HeLa y varias proteínas histonas recombinantes.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
A silencing pathway to induce H3-K9 and H4-K20 trimethylation at constitutive heterochromatin.
Schotta, G; Lachner, M; Sarma, K; Ebert, A; Sengupta, R; Reuter, G; Reinberg, D; Jenuwein, T
Genes & Development null
Methylation of histone H3 lysine 36 is required for normal development in Neurospora crassa.
Adhvaryu, KK; Morris, SA; Strahl, BD; Selker, EU
Eukaryotic Cell null
Ildiko Hajdu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(32), 13130-13134 (2011-07-27)
Wolf-Hirschhorn syndrome (WHS) is a malformation syndrome associated with growth retardation, mental retardation, and immunodeficiency resulting from a hemizygous deletion of the short arm of chromosome 4, called the WHS critical region (WHSC). The WHSC1 gene is located in this
Jorge Mata-Garrido et al.
Acta neuropathologica communications, 4, 41-41 (2016-04-23)
There is growing evidence that defective DNA repair in neurons with accumulation of DNA lesions and loss of genome integrity underlies aging and many neurodegenerative disorders. An important challenge is to understand how neurons can tolerate the accumulation of persistent
Zheng Lai et al.
PloS one, 8(7), e68549-e68549 (2013-07-23)
hMSL2 (male-specific lethal 2, human) is a RING finger protein with ubiquitin ligase activity. Although it has been shown to target histone H2B at lysine 34 and p53 at lysine 351, suggesting roles in transcription regulation and apoptosis, its function