Documentos
07-2173
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Stat3
from rabbit
Sinónimos:
Acute-phase response factor, DNA-binding protein APRF, signal transducer and activator of transcription 3, signal transducer and activator of transcription 3, (acute-phase response factor)
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
biological source
rabbit
Quality Level
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, pig, human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
primate (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... STAT3(6774)
General description
Esta proteína es miembro de la familia de las proteínas STAT (transducción de señales y activadores de la transcripción). Estas proteínas son factores de transcripción citoplásmicos latentes con la doble función de transducción de señales y activación de la transcripción. Las STAT son activadas por la fosforilación de la tirosina en respuesta a diferentes ligandos, después de lo cual se translocan al núcleo celular. La región N-terminal es muy homóloga entre las proteínas STAT y rodea un resto de arginina completamente conservado. La proteína Stat3 se expresa en la mayoría de los tipos celulares y es activada por múltiples citocinas y factores de crecimiento, entre ellos: IFN-a, IL-10, IL-6, IL-11, onM, LIF, CNTF, G-CSF, IL-12, IL-2, GH, EGF, PDGF y CSF-1. La Stat3 no es activada por el IFN beta. Una Stat3 activa se trasloca al núcleo y se une al ADN como un homodímero o como un heterodímero con la Stat1. Los factores de transcripción asociados con la Stat3 son cJun y la proteína de unión potenciadora que responde al AMP cíclico (CREB). La Stat3 interacciona con el APRE (elemento de respuesta de fase aguda) y el SIE (elemento inducible c-sis). Estas proteínas son factores de transcripción citoplásmicos latentes con la doble función de transducción de señales y activación de la transcripción. Las STAT son activadas por la fosforilación de la tirosina en respuesta a diferentes ligandos, después de lo cual se translocan al núcleo celular. La región N-terminal es muy homóloga entre las proteínas STAT y rodea un resto de arginina completamente conservado.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la STAT3 cerca del extremo C-terminal.
Immunogen
Epítopo: Cerca del C-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la STAT3 humana cerca del extremo C-terminal.
Application
Análisis mediante inmunotransferencia Western (SNAP ID): 5 µg/ml de un lote representativo detectó la STAT3 en 10 µg de lisado de células HeLa.
Análisis mediante inmunoprecipitación: 10 µg de un lote representativo provocó la inmunoprecipitación de la STAT3 de 500 µg de lisado RIPA de células HeLa.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Utilice anticuerpo anti-Stat3 (anticuerpo policlonal de conejo) validado en WB, IP para detectar la Stat3, también conocida como factor de respuesta de fase aguda, proteína de unión al ADN APRF, transductor de señales y activador de la transcripción 3.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HeLa.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la STAT3 en 10 µg de lisado de células HeLa.
Target description
~88 kDa observados.
Linkage
Sustituye a: AB3162
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína A
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células HeLa
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c