05-731-I
Anti-SH3KBPI Antibody, clone 179.1.E1
clone 179.1.E1, from mouse
Sinónimos:
SH3 domain-containing kinase-binding protein 1, Regulator of ubiquitous kinase, Ruk, SH3-containing expressed in tumorigenic astrocytes
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
179.1.E1, monoclonal
reactividad de especies
rat, human, mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Sh3Kbp1(84357)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SH3KBPI in THP-1 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad