05-637-AF488
Anti-Bmi-1 Antibody, clone F6, Alexa Fluor™ 488
clone F6, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinónimos:
Polycomb complex protein BMI-1, Polycomb group RING finger protein 4, RING finger protein 51, Bmi-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
F6, monoclonal
reactividad de especies
human, monkey
reactividad de especies (predicha por homología)
rabbit (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BMI1(648)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Bmi-1 in HepG2 cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable