Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
22B1, monoclonal
Species reactivity:
rat
Application:
WB
Citations:
15
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
22B1, monoclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr286)
Gene Information
human ... CAMK2A(815)
General description
50kDa
Immunogen
Péptido que corresponde a los residuos 281-294 de la subunidad alfa de la CaM cinasa II de rata; reconoce la CaM cinasa II fosforilada en la treonina 286
Application
Detección de la fosfo-CaM cinasa II usando este anticuerpo anti-fosfo-CaM cinasa II, subunidad α, (Thr286), clon 22B1 validado para utilizar en WB.
Biochem/physiol Actions
Subunidad α de la fosfo-CaM cinasa II
Physical form
Presentación: Purificada
Analysis Note
Evaluada habitualmente por inmunotransferencia en preparaciones de proteínas microsómicas de cerebro de rata
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?