05-1362
Anti-RING1 Antibody, clone 4D6
clone 4D6, from mouse
Sinónimos:
Polycomb complex protein RING1, ring finger protein 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4D6, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RING1(6015)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
A 1:500 dilution of a previous lot was used in immunocytochemistry on NIH/3T3 and A431 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Calidad
Western Blot Analysis: 0.5-2 µg/mL of this antibody detected RING1 in HEK293 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HEK293 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable