Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
05-1312-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-ubiquitil-histona H2B, clon 56
clone 56, from mouse
Sinónimos:
Histone H2B type 1-C/E/F/G/I, Histone H2B.1 A, Histone H2B.a, H2B/al, Histone H2B.g, H2B/g, Histone H2B.h, H2B/h, Histone H2B.k, H2B/k, Histone H2B.l, H2B/l)
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
56, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
La histona H2B tipo 1-C/E/F/G/I (UniProt: P62807; también conocida como histona H2B.1 A, histona H2B.a, H2B/a, histona H2B.g, H2B/g, histona H2B.h, H2B/h, histona H2B.k, H2B/k, histona H2B.l, H2B/l) está codificada por el gen HIST1H2BC (también conocido como H2BFL, HIST1H2BE H2BFH, HIST1H2BF, H2BFG, HIST1H2BG, H2BFA, HIST1H2BI, H2BFK) (ID del gen: 3017, 8339, 8343, 8344, 8346, 8347) en humanos. Las histonas son proteínas muy conservadas que sirven de armazón estructural para la organización del ADN nuclear en cromatina. Las modificaciones de las histonas regulan la transcripción, la reparación, la recombinación y la replicación del ADN. La histona H2B es uno de los componentes centrales del nucleosoma, la subunidad más pequeña de la cromatina. Los pares de bases de ADN se enrollan alrededor de un octámero de proteínas histonas centrales que consisten en dos de cada una de las histonas H2A, H2B, H3 y H34. Las modificaciones más comúnmente estudiadas son la acetilación, la fosforilación, la metilación y la ubiquitinación. Varios estudios han implicado la H2B ubiquitinada en el silenciamiento génico de la heterocromatina y en el control de la expresión génica. La histona H2B es ubiquitinada en la Lys120 por la proteína RAD6 E2 junto con la RNF20/RNF40 y esta forma ubiquitinada se encuentra preferentemente asociada con las regiones transcritas de genes muy expresados.
Specificity
El clon 56 reconoce la histona H2B cuando se ubiquitina en la Lys120. No reconoce la H2B en su estado no modificado ni la ubiquitina no conjugada a la H2B.
Immunogen
Péptido ramificado que corresponde al sitio de la ubiquitinación en la H2B humana.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote representativo detectó la ubiquitil-histona H2B en lisado de células HeLa, NIH3T3 y PC-12.
Análisis mediante Western Blotting: un lote representativo detectó la ubiquitil-histona H2B en extracto de células U2OS completas, la histona H2A purificada, la H2B purificada y proteínas de HEK293 extraídas con ácido (cortesía del Dr. Moshe Oren, Weizmann Institute of Science).
Análisis de inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP): un lote representativo detectó la ubiquitil-histona H2B en uH2B y H3K4me2 (Cortesía del Dr. Moshe Oren, Weizmann Institute of Science).
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-ubiquitil-histona H2B, clon 56, Nº de ref. 05-1312-I, es un anticuerpo monoclonal de ratón muy específico dirigido a la ubiquitil-histona H2B y ha sido probado en inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP) e inmunoelectrotransferencia (WB).
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células PC-12.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western Blotting): 0,25 µg/ml de este anticuerpo detectaron la ubiquitil-histona H2B en 10 µg de lisado de células PC-12.
Target description
~25 kDa observados. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
Physical form
Anticuerpo IgG2a monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Zuntao Xu et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 110(6), 1670-1680 (2022-04-09)
Heading date is one of the most pivotal agronomic traits for rice (Oryza sativa) yield and adaptation. Little is known about the crosstalk between histone ubiquitination and histone methylation in rice heading date regulation. Here, we reported HISTONE MONOUBIQUITINATION 1
Smaragda Fanourgakis et al.
Computational and structural biotechnology journal, 21, 614-629 (2023-01-21)
The timing and location of writing and erasing of histone modifications determine gene expression programs and are tightly controlled processes. One such modification is the monoubiquitination of histone H2B (H2Bub), whose precise level during transcription elongation is dynamically regulated by
Jennifer J Chen et al.
Molecular and cellular biology, 40(15) (2020-05-06)
Rtf1 is a conserved RNA polymerase II (RNAPII) elongation factor that promotes cotranscriptional histone modification, RNAPII transcript elongation, and mRNA processing. Rtf1 function requires the phosphorylation of Spt5, an essential RNAPII processivity factor. Spt5 is phosphorylated within its C-terminal domain
Bei Bu et al.
The EMBO journal, 39(1), e101259-e101259 (2019-09-21)
Psychiatric diseases are often accompanied by circadian disruptions, but the molecular underpinnings remain largely unclear. To address this, we screened genes that have been previously reported to be associated with psychiatric diseases and found that TRRAP, a gene associated with