Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
05-1249
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-dimetil histona H3 (Lys9), clon CMA307
clone CMA307, from mouse
Sinónimos:
H3K4me2, Histone H3 (di methyl K4), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CMA307, monoclonal
species reactivity
vertebrates, human
technique(s)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
dimethylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
La listona H3 es una de las cinco proteínas histonas principales implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H3 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas. Las proteínas histonas experimentan una gran modificación postraduccional y la histona H3 es la que más se modifica de las cinco histonas. Se cree que las variantes de secuencia de la histona H3 y los estados de modificación variables desempeñan un papel en la regulación dinámica y a largo plazo de los genes. La dimetilación y la trimetilación de la histona H3 son marcas de silenciamiento génico, mientras que la eliminación de estas marcas por los genes Jmjd1a y Jmjd2c de desmetilasas induce la activación génica.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la histona H3 dimetilada en la Lys9. La fosforilación de la Ser10 interfiere en la unión del anticuerpo a la dimetil-Lys9.
Se prevé una amplia reactividad cruzada entre especies debido a la homología de las secuencias.
Immunogen
Epítopo: dimetil Lys9
Péptido sintético que corresponde a los aminoácidos 1-19 de la histona H3 humana, dimetilada en Lys9, conjugado con KLH.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Inmunoprecipitación de cromatina:
La cromatina tratada con ultrasonidos preparada partir de células HeLa (1 X 10^6 células equivalentes por IP) se sometió a inmunoprecipitación utilizando 2 µl de IgG de ratón sano o anticuerpo anti-dimetil histona H3 (Lys9), clon CMA307 y el kit Magna ChIP G (Nº de ref. 17-611). La inmunoprecipitación exitosa de fragmentos de ADN asociados a dimetil-histona H3 (Lys9) se verificó mediante qPCR utilizando cebadores ChIP de B-globina.
Consulte los detalles experimentales en el protocolo EZ-Magna G ChIP (Nº ref.. 17-409) o EZ-ChIP (Nº ref. 17-371). Análisis mediante inmunotransferencia por puntos: Matriz de especificidad de anticuerpos anti-histona H3 Absurance (Nº de ref. 16-667) y matriz de especificidad de anticuerpos anti-histona H2A, H2B, H4 (Nº de ref. 16-665), que contienen péptidos histonas con diversas modificaciones, con el anticuerpo anti-dimetil H3 (Lys9), clon CMA307, a una dilución de 2,0 µg mg/ml (1:500), Nº de ref. 05-1249. Las proteínas se visualizaron utilizando un anticuerpo de burro anti-IgG de ratón conjugado con HRP y un sistema de detección quimioluminiscente.
ELISA:
un laboratorio externo ha demostrado que este anticuerpo es adecuado para ELISA. Kimura, H., et al. (2008). Cell Struct. Funct. 33: 61-73.
Inmunocitoquímica:
un laboratorio externo ha demostrado que este anticuerpo es adecuado para inmunocitoquímica ( Kimura, 2008).
Inmunoprecipitación:
un laboratorio externo ha demostrado que este anticuerpo es adecuado para inmunoprecipitación ( Kimura, 2008).
Multiplexado:
este anticuerpo reconoce específicamente la histona H3 dimetilada en la Lys9 mediante el ensayo Luminex.
Subcategoría de investigación
Histonas
Utilización del anticuerpo anti-dimetil histona H3 (Lys9), clon CMA307 (anticuerpo monoclonal de ratón) validado en WB, ELISA, ICC, IP, Mplex para detectar la dimetil histona H3 (Lys9), también conocida como H3K9me2, histona H3 (di metil K9).
Quality
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 1:10 000 de este lote detectó la dimetilhistona H3 en extracto ácido de HeLa.
Target description
~17 kDa
Linkage
Sustituye a: 04-791
Physical form
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Sobrenadante IgG1κ monoclonal de ratón en PBS con azida sódica al 0,05 %.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial antes de retirar la tapa. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Extracto ácido de células HeLa
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
John R Horton et al.
The Journal of biological chemistry, 299(2), 102862-102862 (2023-01-04)
The N-terminal half of PHF2 harbors both a plant homeodomain (PHD) and a Jumonji domain. The PHD recognizes both histone H3 trimethylated at lysine 4 and methylated nonhistone proteins including vaccinia-related kinase 1 (VRK1). The Jumonji domain erases the repressive
Nicole I Bieberstein et al.
Scientific reports, 6, 29961-29961 (2016-07-22)
In search for the function of local chromatin environment on pre-mRNA processing we established a new tool, which allows for the modification of chromatin using a targeted approach. Using Transcription Activator-Like Effector domains fused to histone modifying enzymes (TALE-HME), we
Differential H3K4 methylation identifies developmentally poised hematopoietic genes.
Orford, Keith, et al.
Developmental Cell, 14, 798-809 (2008)
Hui Li et al.
PLoS genetics, 7(6), e1002122-e1002122 (2011-06-23)
Eukaryotic nuclei contain regions of differentially staining chromatin (heterochromatin), which remain condensed throughout the cell cycle and are largely transcriptionally silent. RNAi knockdown of the highly conserved heterochromatin protein HP1 in Drosophila was previously shown to preferentially reduce male viability.
Wei Liu et al.
International journal of biological sciences, 17(1), 188-203 (2021-01-05)
Androgen receptor (AR) and its variants play vital roles in development and progression of prostate cancer. To clarify the mechanisms involved in the enhancement of their actions would be crucial for understanding the process in prostate cancer and castration-resistant prostate