S-112
FUB-APINACA solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(C1=NN(CC2=CC=C(F)C=C2)C3=C1C=CC=C3)NC45CC6CC(C4)C[C@H](C5)C6
Descripción general
For those synthetic cannabinoids currently controlled at the federal level, our certified solution standards of these substances are DEA-exempt, allowing laboratories to place orders without additional regulatory paperwork. For US customers, state specific regulatory requirements may apply.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)