M-091
(±)-Methamphetamine-D9 solution
1 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Formulario
liquid
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
concentración
1 mg/mL in methanol (as free base)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C(C([2H])(NC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3/i1D3,2D3,8D2,9D
Clave InChI
MYWUZJCMWCOHBA-KIROAFHOSA-N
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)