Merck
I-045
Isopropyl U-47700-13C2,15N solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C1613C2H26Cl2N15NO
Peso molecular:
360.30
UNSPSC Code:
41116107
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11.0 °C - closed cup