Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
253.77
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in methanol ((as free base))
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos diana
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamación (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?