Saltar a
D-066
Dehydroepiandrosterone-D5-3-sulfate (DHEAS-D5) (2,2,3,4,4,-D5) sodium salt solution
100 μg/mL in methanol (as free sulfate), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
DHEAS-d5 (2,2,3,4,4,-D5), Dehydroepiandrosterone-d5-3-sulfate sodium salt (2,2,3,4,4,-d5)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19D5H22NaO5S
Peso molecular:
395.50
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
NACRES:
NA.24
EC Number:
200-659-6
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free sulfate)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CC=C2C([2H])([2H])[C@@]1([2H])OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14-,15-,16-,18-,19-;/m0./s1/i7D2,11D2,13D;
InChI key
GFJWACFSUSFUOG-SJDCDROSSA-M
General description
An internal standard for DHEAS, a metabolite of dehydroepiandrosterone (DHEA). DHEAS levels are measured by LC-MS/MS for determination of excess adrenal activity as observed in adrenal cancer, certain forms of congenital adrenal hyperplasia (CAH), and polycystic ovary syndrome.
Legal Information
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos diana
Eyes
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)