Saltar al contenido
A-925
7-Aminoflunitrazepam-d7 solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16D7H7FN3O
Número CAS:
Peso molecular:
290.34
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CN=C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2F)C3=C(C=CC(N)=C3)N1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H14FN3O/c1-20-14-7-6-10(18)8-12(14)16(19-9-15(20)21)11-4-2-3-5-13(11)17/h2-8H,9,18H2,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
InChI key
LTCDLGUFORGHGY-AAYPNNLASA-N
General description
This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of 7-aminoflunitrazepam levels in GC/MS or LC/MS methods for clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, pain prescription monitoring or isotope dilution applications. 7-Aminoflunitrazepam is a major urinary metabolite of flunitrazepam, sold under the trade name Rohypnol. Flunitrazepam is an intermediate-acting benzodiazepine prescribed for the treatment of severe insomnia.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Aminoflunitrazepam-d7 solution
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)