Documentos clave
A-056
Supelco
Multicomponent Alcohol Mix 1000
1000 μg/mL each component in H2O, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
Multi-component Alcohol Mix
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composición
Acetone
Ethanol
Isopropanol
Methanol
envase
ampule of 1.2 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1000 μg/mL each component in H2O
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
Clave InChI
OYOUQHVDCKOOAL-RALIUCGRSA-N
Descripción general
A multicomponent calibration kit containing acetone, ethanol, isopropanol, and methanol at a concentration of 1000 μg/mL. This kit is suitable for calibration of blood alcohol testing methods using GC Headspace.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)