Documentos clave
Z742868
Kern PLS series precision balances
Kern PLS 720-3A, weighing capacity 720 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.002 g
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
entrada CA/CC
110 - 240 V AC, universal plug set
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kern PLS 720-3A
intervalo de medición de la capacidad de pesada
720 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.002 g
Descripción general
Range of precision balances with CAL adjusting program for quick setting of the balance accuracy.
Ergonomically optimised keypad for left and righthanded users
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)