Z742524
Block for digital dry bath and MyBlock™
Holds 12 x 15-16 mm tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.22
Productos recomendados
Características
Holds 12 x 15-16 mm tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific BSW1516
Categorías relacionadas
Descripción general
For use with Benchmark Digital Dry Bath
- Material: high grade aluminum
- Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Información legal
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)