Z742451
Orbi-Shaker™ MP with 4 position micro plate platform
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Sinónimos:
horizontal shaker, lab shaker, laboratory shaker, reciprocating shaker
About This Item
Productos recomendados
Características
3 mm orbit
envase
pkg of 1
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific BT1502-E
Parámetros
200-1500 rpm speed (10 RPM increment)
4-65 °C temperature
An × P × Al
13.1 in. × 11.74 in. × 4.7 in.
peso
12
capacidad
capacity(max 4 microplates)
Descripción general
A digital microprocessor ensures accurate speed control over the brushless, maintenance free motor drive and both speed and time can be viewed simultaneously on the large LED display.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)